Kaliumpermanganat concentrate for dilution to 1L, 1/500 M KMnO4 (0.01N) volumetrisk lösning, Fluka™
38136-1EA
:
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:158.03 g/mol
:Omgivande
:231-760-3
:9,III
:GHS09
:7722-64-7
:KMnO₄
:MFCD00011364