Praseodym 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Pr6O11) ARISTAR® standard för ICP
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125)
Förpackningsinformation
VWR® for Calibrations