Fosfor 1000 mg/L vatten (av H₃PO₄) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70340.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Phosphorus
- Symbol:P
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.