Niob 10.000 mg/l i vatten med spår av fluorvätesyra (av Nb2O5) ARISTAR® standard för ICP
455752K
:
- Koncentration:10000mg/L
- Matris:H₂O/tr HF
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Niob
- Symbol:Nb
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.