Nickel 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Ni(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70336.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2-3% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Nickel
- Symbol:Ni
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.