Koppar 10000 mg/L i utspäddd salpetersyra (av Cu(NO₃₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70378.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:10000 mg/L
- Matris:2-3% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Koppar
- Symbol:Cu
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.