Koppar 1000 mg/L i utspäddd salpetersyra (av Cu(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70314.0100
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2-3% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Koppar
- Symbol:Cu
: Traceable to SRM from NIST.