ContactUsLinkComponent
Kalium 200 mg/l i utspädd salpetersyra (av K) ARISTAR® standard för jon kromatografi
Kalium 200 mg/l i utspädd salpetersyra (av K) ARISTAR® standard för jon kromatografi
  458302A
 :  
undefined
Kalium 200 mg/l i utspädd salpetersyra (av K) ARISTAR® standard för jon kromatografi
  458302A
 :  
  • Koncentration:
    200 mg/L
  • Matris:
    H₂O/tr HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Kalium
  • Symbol:
    K
K in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.