ContactUsLinkComponent
Indium 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av In(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
  1.70324.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Indium 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av In(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
  1.70324.0100
 :  Merck
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Indium
  • Symbol:
    In
 : Traceable to SRM from NIST.