ContactUsLinkComponent
Indium 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av In(NO₃)₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Indium 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av In(NO₃)₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.19504.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Indium 1000 mg/L 0,5 M salpetersyra (av In(NO₃)₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.19504.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    0,5 M HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Indium
  • Symbol:
    In
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.