Germanium 10.000 mg/li vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH4)2GeF6) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 455412Q
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:10000 mg/L
- Matris:H₂O/tr HF
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Germanium
- Symbol:Ge
Specifikationer
Om denna produkt
(NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.