ContactUsLinkComponent
Erbium 10.000 mg/li dil. salpetersyra (av Er2O3) ARISTAR® standard för ICP
Erbium 10.000 mg/li dil. salpetersyra (av Er2O3) ARISTAR® standard för ICP
  455334T
 :  
undefined
Erbium 10.000 mg/li dil. salpetersyra (av Er2O3) ARISTAR® standard för ICP
  455334T
 :  
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    2-5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Erbium
  • Symbol:
    Er
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
 : Supplied with certificate of analysis.