Järn 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Fe(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70326.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Järn
- Symbol:Fe
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.