ContactUsLinkComponent
Koblot standardlösning, 10000 mg/L Co in dil. salpetersyra (av Co(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Koblot standardlösning, 10000 mg/L Co in dil. salpetersyra (av Co(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70375.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Koblot standardlösning, 10000 mg/L Co in dil. salpetersyra (av Co(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70375.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    2-3% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Kobalt
  • Symbol:
    Co
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.