ContactUsLinkComponent
Cerium 10.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av (NH4)2Ce(NO3)6) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 455192A
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Cerium 10.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av (NH4)2Ce(NO3)6) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 455192A
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    2-5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Cerium
  • Symbol:
    Ce
Specifikationer
Om denna produkt
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.