ContactUsLinkComponent
Kalcium 1000 mg/Li dilute salpetersyra (av Ca(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Kalcium 1000 mg/Li dilute salpetersyra (av Ca(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70308.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Kalcium 1000 mg/Li dilute salpetersyra (av Ca(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70308.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2-3% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.