Bismuth standardlösning, 1000 mg/L Bi in dilute salpetersyra (av Bi(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70306.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Vismut
- Symbol:Bi
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.