Sulfat 1.000 mg/l i vatten (av Na2SO4) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19813.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:Sulfat standardlösningen
- M-Clarity quality level:MQ100