Fosfat 1000 mg/l i vatten (av KH2PO4) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19898.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:Fosfat standardlösningen
- M-Clarity quality level:MQ100