Nitrat standardlösningen 1.000 mg/l i vatten (av NaNO3) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19811.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:Nitrat standardlösningen
- M-Clarity quality level:MQ100