Svavel 10000 mg/Li vatten (av H₂SO₄) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70385.0100
: Merck
:
- Koncentration:10000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Svavel
- Symbol:S
: Traceable to SRM from NIST.