Nitrit 1.000 mg/l i vatten (av NaNO2) Certipur®, Supelco®
Katalog # 1.19899.0500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:Nitrit standardlösningen
- M-Clarity quality level:MQ100