ContactUsLinkComponent
Fluorid 1.000 mg/l i vatten (av NaF) Certipur®, Supelco®
Fluorid 1.000 mg/l i vatten (av NaF) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19814.0500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Fluorid 1.000 mg/l i vatten (av NaF) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19814.0500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Fluorid standardlösningen
  • M-Clarity quality level:
    MQ100