ContactUsLinkComponent
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Catalog # MOLE21833767-500G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Catalog # MOLE21833767-500G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
About this item
 :
 :132.16 g/mol
Merck Index:13,05233
Boiling Pt:188 °C (1013 hPa)
Density:1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:202-888-7
CAS Number:100-79-8
Formula:C₆H₁₂O₃
MDL Number:MFCD00063238