Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Bariumklorid
Bariumklorid 20% i vattenlösning, Fluka™
Bariumklorid 20% i vattenlösning, Fluka™
35323-5L
:
Honeywell Chemicals
:
Bariumklorid 20% i vattenlösning, Fluka™
35323-5L
:
Honeywell Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
5 L
Seq:
5190
Assay:
19 - 21 %
:
:
208.24 g/mol
:
? 100 °C (1013 hPa)
:
Omgivande
:
233-788-1
:
6.1,III
:
GHS07
:
10361-37-2
:
BaCl₂
:
MFCD00003445