ContactUsLinkComponent
Bariumklorid 10% i vattenlösning
Bariumklorid 10% i vattenlösning
Katalog # FFCHFF20705000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Bariumklorid 10% i vattenlösning
Katalog # FFCHFF20705000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :208.24 g/mol
Kokande Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-788-1
FN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS07
CAS-nummer:10361-37-2
Formel:BaCl₂
MDL-nummer:MFCD00003445