ContactUsLinkComponent
Natriumhypoklorit 10 - 15% i vattenlösning
undefined
Natriumhypoklorit 10 - 15% i vattenlösning
  • Appearance:
    Clear yellow Solution
  • Titration Iodometric:
    10 to 15 %
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Free alkali (NaOH):
    ≤1.0 %