Natriumklorid 9 g/l i vattenlösning
5929.1000
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Assay (W/V):0.891 to 0.909 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- ZRAW:Passes test Ph. Eur.
:
:58.44 g/mol
:Omgivande
:231-598-3
:7647-14-5
:NaCl
:MFCD00003477