ContactUsLinkComponent
Fenol kondenserad ≥80%
Fenol kondenserad ≥80%
Katalog # 294785A
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Fenol kondenserad ≥80%
Katalog # 294785A
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle, Safebreak®
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    78.5 - 81.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :94.11 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-632-7
FN:2821
ADR:6.1,II
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
CAS-nummer:108-95-2
Formel:C₆H₅OH
MDL-nummer:MFCD00002143