ContactUsLinkComponent
Kaliumsulfat, tabletter, PS KJELTABS mineraliserings katalysator
Kaliumsulfat, tabletter, PS KJELTABS mineraliserings katalysator
Katalog # THOMAA23
Leverantör:  THOMPSON & CAPPER
CAS-nummer:  
Kaliumsulfat, tabletter, PS KJELTABS mineraliserings katalysator
Katalog # THOMAA23
Leverantör:  THOMPSON & CAPPER
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1.000 Tab.
  • Seq:
    0980
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :174.26 g/mol
Merck Index:13,07759
Kokande Pt:1698 °C (1013 hPa)
Smält Pt:1069 °C
Densitet:2,66 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-915-5
CAS-nummer:7778-80-5
Formel:K₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00011388