Formaldehyd 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
: Formalin lösning
- :50-00-0
- :CH₂O
- :MFCD00003274
- :30.03 g/mol
- :Omgivande
- :200-001-8
: Formalin lösning
- :50-00-0
- :CH₂O
- :MFCD00003274
- :30.03 g/mol
- :Omgivande
- :200-001-8
- Assay (Formaldehyde):7 - 9 %
- pH (20°C):6.8 - 7.2