Bromofenolblått 0,04% i etanol, TECHNICAL
Katalog # 34307.237
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glasflaska
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:669.97 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-086-2
FN:1170
ADR:3,II
:GHS02
CAS-nummer:115-39-9
Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00005875