ContactUsLinkComponent
Fenolftalein 0,2% i etanollösning, TECHNICAL
Fenolftalein 0,2% i etanollösning, TECHNICAL
  31724.295
 :  
undefined
Fenolftalein 0,2% i etanollösning, TECHNICAL
  31724.295
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glasflaska
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Identification:
    Passes test
 :
 :318.33 g/mol
 :0,884 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :201-004-7
 :1170
 :3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :77-09-8
 :C₂₀H₁₄O₄
 :MFCD00005913