Kaliumdikromat 0.04 mol/l (0.24 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för fastställande av COD enligt NF T 90-101 standard
Katalog # 30892.298
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.03992 - 0.04008 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:294.18 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-906-6
FN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-nummer:MFCD00011367