Tiaminhydroklorid, TECHNICAL
Katalog # 28605.180
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:337.27 g/mol
Merck Index:13,09366
Smält Pt:252 °C
Densitet:1,401 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-641-8
CAS-nummer:67-03-8
Formel:C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MDL-nummer:MFCD00012780