ContactUsLinkComponent
Saponin, GPR RECTAPUR®
Saponin, GPR RECTAPUR®
Katalog # 27534.187
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Saponin, GPR RECTAPUR®
Katalog # 27534.187
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Foam test (5 %; water):
    2 - 6 cm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 10 %
  • Insolubility in water:
    Max. 0.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Densitet:1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-462-6
CAS-nummer:8047-15-2
MDL-nummer:MFCD00081981