Quinine sulphate dihydrate, TECHNICAL
Catalog # 27250.120
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:10 g
- Seq:3236
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:782.96 g/mol
Merck Index:12,03822
Smält Pt:219 °C
Densitet:1,36 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:212-359-2
CAS-nummer:6119-70-6
:207671-44-1
Formel:C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00150790