Pimpsten, pulver, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:1332-09-8
- MDL-nummer:MFCD00148147
- Smält Pt:> 500 °C
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 kg