ContactUsLinkComponent
Lecitin från äggula, GPR RECTAPUR®
Lecitin från äggula, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24966.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Lecitin från äggula, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24966.180
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 6 %
  • N (Nitrogen):
    1.3 - 1.9 %
  • P (Phosphorus) (on dry substance):
    Min. 3 %
  • Solubility in ethanol 96 %:
    Min. 90 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
EINECS:297-639-2
CAS-nummer:93685-90-6
MDL-nummer:MFCD00131449