Florisil® 60-100 mesh för analys av bekämpningsmedelsrester
Katalog # 24279.185
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:100.38 g/mol
EINECS:215-681-1
CAS-nummer:1343-88-0
Formel:MgO₃Si
MDL-nummer:MFCD00078249