ContactUsLinkComponent
Aluminium oxide activated basic för kromatografi
Aluminium oxide activated basic för kromatografi
Catalog # 21012.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Aluminium oxide activated basic för kromatografi
Catalog # 21012.297
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
Specification Test Results
  • Identification:
    Passes test
  • Particle size ( 48 µm):
    Max. 20 %
  • Particle size ( 200 µm):
    Max. 1.5 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :101.96 g/mol
EINECS:215-691-6
CAS Number:1344-28-1
Formula:Al₂O₃
MDL Number:MFCD00003424