ContactUsLinkComponent
Hexafluorokiselsyra 31% i vattenlösning, TECHNICAL
  20313.291
 :  
undefined
Hexafluorokiselsyra 31% i vattenlösning, TECHNICAL
  20313.291
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 31 %
 :
 :144.09 g/mol
 :1,29 g/cm³ (20 °C)
 :241-034-8
 :1778
 :8,II
 :GHS06
 :GHS05
 :16961-83-4
 :H₂F₆Si
 :MFCD00036289