Dow Corning® 1107 vattenavvisande och pulverbehandlad
Catalog # 632198T
Supplier: DOW CORNING
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:200 kg
- Seq:4676
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:>140 °C (0,003 hPa)
Melting Pt:–55 °C
Density:0,971 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:316 °C (closed cup)
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:63148-57-2