Natriumfluorid ≥87% (w/v) i natriumhydroxidlösning
Katalog # 19817DVEMPTY
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:100 L
- Seq:5429
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear Colourless Liquid
- Sodium hydroxide (W/V):0.0198 - 0.0242%
- Fluoride (W/V):1.300 - 1.365%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:41.99 g/mol
EINECS:231-667-8
:GHS07
CAS-nummer:7681-49-4
Formel:NaF
MDL-nummer:MFCD00003524