VWR®, natriumdivätefosfatbuffertlösning (natriumdiväteortofosfat/fosforsyra) för klorbestämning i vattenmonitorer
160918E
:
- Förpackningstyp:Plastic container
- pH bufferttyp:Fosfat
- Förp.:25 L
- Färg:Neutral
- Beskrivning:Sodium dihydrogen phosphate buffer solution
- pH noggrannhet:±0,05
- pH-värde:2,30