ContactUsLinkComponent
Kiselgel 40 - 63 µm för flashkromatografi
Kiselgel 40 - 63 µm för flashkromatografi
  154425P
 :  
undefined
Kiselgel 40 - 63 µm för flashkromatografi
  154425P
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • pH (20°C; 5 %):
    6.0 - 7.6
  • Particle size ( 40 µm):
    Max. 10 %
  • Particle size ( 63 µm):
    Max. 10 %
 :
 :60.08 g/mol
 :2230 °C (1013 hPa)
 :> 1600 °C
 :Omgivande
 :7631-86-9
 :112926-00-8
 :SiO₂
 :MFCD00011232