Florisil® 30 - 60 mesh för kromatografi
Katalog # 150243C
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
- Particle size (30-60 US Mesh):Min. 70 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:100.38 g/mol
EINECS:215-681-1
CAS-nummer:1343-88-0
Formel:MgO₃Si
MDL-nummer:MFCD00078249