Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Media
Dehydrerade mikrobiologimedia
Accessories for dilution cups compact dry
Accessories for dilution cups compact dry
Accessories for dilution cups compact dry
Katalog # 710-2014
Leverantör:
HYSERVE
CAS-nummer:
Expandera bilden
Accessories for dilution cups compact dry
Katalog # 710-2014
Leverantör:
HYSERVE
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1
Beskrivning:
Öppnare för spädningsrack