VWR® RC-10, Recirkulationskylare
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
VWR® recirkulerande kylmaskiner idealiska för användning med rotationsindunstare, eftersom de garanterar konstant, reproducerbar kyla och gör att slöseri av kranvatten undviks, vilket ökar kostnadsbesparingarna. Användarvänlig, med lättillgänglig påfyllningsöppning på ovansidan och avtappningskran på baksidan. Med behållare i rostfritt stål, drivs med kylmedia R134 a och kan användas i rumstemperatur mellan 15 och 32 ºC.
- Inställning av temperatur med hjälp av knappar på kontrollpanelen (gäller inte Basic-modellen som har fast temperatur 7 °C)
- Duo-kylaren kan användas för kylning av två apparater direkt anslutna till de dubbla ut- och ingångarna
- Temperaturområde −10 till +40 °C (använd en blandning av vatten och glykol (70:30-blandning) för temperaturer under +5 ºC)
- Indikator på framsidan för perfekt visualisering av vätskenivån
Max. flöde (utan mottryck)/max. tryck (utan flöde)
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar
Delivery: Basic och Digital levereras med slanganslutningar diameter 2×8 mm, 2×skruvmuttrar M 16×1, 2×PVC-slang (1 500 mm) och 2×slangklämmor, Duo-modellerna har 4 var av dessa.
Caution: Note: Cooling capacity at +15 °C
Fixed
Fixed