ContactUsLinkComponent
VWR®, Vågpapper, kvalitet 531
VWR®, Vågpapper, kvalitet 531
Katalog # 516-0318
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Vågpapper, kvalitet 531
Katalog # 516-0318
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Storlek:
    100×100 mm
  • Tjocklek:
    0,06 mm
  • Förp.:
    250
  • Vikt:
    45 g/m²
Specifikationer
Om denna produkt
För vägning av många olika substanser (viskösa ämnen, pulver, krämer, vätskor osv.)